Key Documents
99310
Supelco
Calcium ionophore I - cocktail A
Selectophore
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
linha de produto
Selectophore
Nível de qualidade
forma
liquid
composição
Calcium ionophore I, 10.0 wt. % (21192)
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.0 wt. % (73732)
Sodium tetraphenylborate, 1.0 wt. % (72018)
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicação
Selected application examples
Embalagem
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
F. Lanter et al.
Analytica Chimica Acta, 135, 51-51 (1982)
Qi Wu et al.
Plant physiology, 183(3), 1331-1344 (2020-05-06)
Hydrogen gas (H2) has a possible signaling role in many developmental and adaptive plant responses, including mitigating the harmful effects of cadmium (Cd) uptake from soil. We used electrophysiological and molecular approaches to understand how H2 ameliorates Cd toxicity in