71745
Sodium ionophore IV
Selectophore™, function tested
Sinônimo(s):
2,3:11,12-Didecalino-16-crown-5, 2,6,13,16,19-Pentaoxapentacyclo[18.4.4.47,12.01,20.07,12]dotriacontane, DD-16-C-5
About This Item
Produtos recomendados
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
100
200
linha de produto
Selectophore™
Formulário
powder
qualidade
function tested
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1COC23CCCCC2(CCCC3)OCCOCCOC45CCCCC4(CCCC5)OC1
InChI
1S/C27H46O5/c1-5-14-26-15-6-2-11-24(26,10-1)29-18-9-19-30-25-12-3-7-16-27(25,17-8-4-13-25)32-23-21-28-20-22-31-26/h1-23H2/t24-,25-,26+,27+
chave InChI
ISSCXMQDZJDLSO-PVCJUVKBSA-N
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)