Documentos Principais
71733
Supelco
Sodium ionophore II
Selectophore, function tested
Sinônimo(s):
ETH 157, N,N′-Dibenzyl-N,N′-diphenyl-1,2-phenylenedioxydiacetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H32N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
556.65
Beilstein:
2930077
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.61
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore
Formulário
powder
qualidade
function tested
cadeia de caracteres SMILES
O=C(COc1ccccc1OCC(=O)N(Cc2ccccc2)c3ccccc3)N(Cc4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C36H32N2O4/c39-35(37(31-19-9-3-10-20-31)25-29-15-5-1-6-16-29)27-41-33-23-13-14-24-34(33)42-28-36(40)38(32-21-11-4-12-22-32)26-30-17-7-2-8-18-30/h1-24H,25-28H2
chave InChI
PVWNDKPREJPMNY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Sodium ionophore II is commonly used sodium selective neutral carrier having 2.5 times more sensitivity towards sodium ions than to potassium ions. It can be used in ion-selective electrode preparation.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicação
Selected application examples
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
Neutral ionophore for liquid-membrane electrodes of high selectivity for Na+.
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
F. Deyhimi et al.
Fluid Phase Equilibria, 254, 18-27 (2007)
Heath A MacMillan et al.
The Journal of experimental biology, 221(Pt 19) (2018-08-15)
For insects, chilling injuries that occur in the absence of freezing are often related to a systemic loss of ion and water balance that leads to extracellular hyperkalemia, cell depolarization and the triggering of apoptotic signalling cascades. The ability of
Na+ and K+ concentrations, extra-and intracellular voltages, and the effect of TTX in hypoxic rat hippocampal slices.
Muller, Michael, and George G. Somjen.
Journal of Neurophysiology, 83.2, 735-745 (2000)
D. Ammann et al.
Ion and Enzyme Electrodes in Biology and Medicine (1976)
W. Simon et al.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 44, 613-613 (1975)