Documentos Principais
71734
Supelco
Sodium ionophore III
Selectophore, function tested
Sinônimo(s):
ETH 2120, N,N,N′,N′-Tetracyclohexyl-1,2-phenylenedioxydiacetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H52N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
552.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.61
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
crystals
qualidade
function tested
cadeia de caracteres SMILES
O=C(COc1ccccc1OCC(=O)N(C2CCCCC2)C3CCCCC3)N(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C34H52N2O4/c37-33(35(27-15-5-1-6-16-27)28-17-7-2-8-18-28)25-39-31-23-13-14-24-32(31)40-26-34(38)36(29-19-9-3-10-20-29)30-21-11-4-12-22-30/h13-14,23-24,27-30H,1-12,15-22,25-26H2
chave InChI
GKRBLFCTFPAHMH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Sodium ionophore III is generally used for preparing ion-selective electrode.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicação
Selected application examples
It may be used in the preparation of vulcanizing-type silicone rubber-based sodium-selective membrane electrode.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
Ionophore suitable for the assay of Na+-activity in blood, plasma, serum. etc. with a solvent polymeric membrane electrode
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
One-component room temperature vulcanizing-type silicone rubber-based sodium-selective membrane electrodes.
Poplawski, Michael E., et al.
Analytica Chimica Acta, 355.2, 249-257 (1997)
T. Maruizumi et al.
Mikrochimica Acta, I, 331-331 (1986)