Documentos Principais
99314
Supelco
Sodium ionophore I - cocktail A
Selectophore
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
linha de produto
Selectophore
Nível de qualidade
forma
liquid
composição
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.5 wt. % (73732)
Sodium ionophore I, 10.0 wt. % (71732)
Sodium tetraphenylborate, 0.5 wt. % (72018)
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicação
Selected application examples
Embalagem
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Lydie Cheval et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 317(2), F435-F443 (2019-06-13)
We have recently reported that type A intercalated cells of the collecting duct secrete Na+ by a mechanism coupling the basolateral type 1 Na+-K+-2Cl- cotransporter with apical type 2 H+-K+-ATPase (HKA2) functioning under its Na+/K+ exchange mode. The first aim