Documentos Principais
71738
Supelco
Sodium ionophore V
Selectophore, function tested
Sinônimo(s):
4-Octadecanoyloxymethyl-N,N,N′,N′-tetracyclohexyl-1,2-phenylenedioxydiacetamide, ETH 4120
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C53H88N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
849.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.61
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore
Formulário
liquid
qualidade
function tested
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCc1ccc(OCC(=O)N(C2CCCCC2)C3CCCCC3)c(OCC(=O)N(C4CCCCC4)C5CCCCC5)c1
InChI
1S/C53H88N2O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-28-37-53(58)61-41-44-38-39-49(59-42-51(56)54(45-29-20-16-21-30-45)46-31-22-17-23-32-46)50(40-44)60-43-52(57)55(47-33-24-18-25-34-47)48-35-26-19-27-36-48/h38-40,45-48H,2-37,41-43H2,1H3
chave InChI
HSRJLFJSCKIVPQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicação
Selected application examples
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
forma física
solution in 0.5 mL heptane
Outras notas
Very lipophilic sodium-selective ionophore for chemical sensors of long lifetime
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
P. Gehrig et al.
Analytica Chimica Acta, 233, 295-295 (1990)