Key Documents
60397
Supelco
Potassium ionophore III
Selectophore, function tested
Sinônimo(s):
2-Dodecyl-2-methyl-1,3-propanediyl bis[N-[5′-nitro(benzo-15-crown-5)-4′-yl]carbamate], BME 44
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C46H70N4O18
Número CAS:
Peso molecular:
967.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.61
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore
qualidade
function tested
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC(C)(COC(=O)Nc1cc2OCCOCCOCCOCCOc2cc1[N+]([O-])=O)COC(=O)Nc3cc4OCCOCCOCCOCCOc4cc3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C46H70N4O18/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-46(2,34-67-44(51)47-36-30-40-42(32-38(36)49(53)54)65-28-24-61-20-16-57-14-18-59-22-26-63-40)35-68-45(52)48-37-31-41-43(33-39(37)50(55)56)66-29-25-62-21-17-58-15-19-60-23-27-64-41/h30-33H,3-29,34-35H2,1-2H3,(H,47,51)(H,48,52)
chave InChI
ATWXVVNLVXXTQN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicação
Selected application examples
Potassium ionophore III may be used to formulate the ion-selective poly(vinyl chloride) (PVC) membranes as a part of potentiometric sensors used in potentiometric electric tongue for food analysis.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
Ionophore used in solvent polymeric membrane electrodes for the assay of K+, especially in body fluids
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Chromoionophore I Selectophore™
Supelco
27086
Chromoionophore I
E. Lindner et al.
Mikrochimica Acta, 157-157 (1990)
Dennis Kolosov et al.
Journal of insect physiology, 109, 55-68 (2018-06-18)
Classical studies have described in detail the complex and regionalized morphology of the Malpighian tubule (MT) in larval Lepidoptera. Recent studies revealed unusual aspects of ion transport in the Malpighian tubules of the larva of the cabbage looper, Trichoplusia ni.
Application of a potentiometric electronic tongue as a classification tool in food analysis.
Gallardo J, et al.
Talanta, 66(5), 1303-1309 (2005)