Documentos Principais
02150
Supelco
Bis(1-butylpentyl) adipate
Selectophore, for ion-selective electrodes, ≥98.0%
Sinônimo(s):
Adipic acid di-5-nonyl ester, BBPA, Di(5-nonyl) adipate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H46O4
Número CAS:
Peso molecular:
398.62
Beilstein:
6572484
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.61
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore
Ensaio
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Formulário
liquid
densidade
0.910 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CCCC)OC(=O)CCCCC(=O)OC(CCCC)CCCC
InChI
1S/C24H46O4/c1-5-9-15-21(16-10-6-2)27-23(25)19-13-14-20-24(26)28-22(17-11-7-3)18-12-8-4/h21-22H,5-20H2,1-4H3
chave InChI
VXQKWLPFTKRXCQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Outras notas
Plasticizer employed in polymeric membrane electrodes
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
J. Saurina et al.
Analytica Chimica Acta, 371, 49-49 (1998)
Sonia Capel-Cuevas et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 12(5), 6746-6763 (2012-07-11)
The aim of this work was the determination of pH with a sensor array-based optical portable instrument. This sensor array consists of eleven membranes with selective colour changes at different pH intervals. The method for the pH calculation is based
R. Eugster et al.
Analytica Chimica Acta, 289, 1-1 (1994)