Documentos Principais
71715
Supelco
Sodium ionophore I - membrane A
Selectophore, function tested
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Componentes
Composition;
1.0 wt% Sodium Ionophore I (71732)
66.0 wt% Bis(1-butylpentyl) decane-1,10-diyl diglutarate (ETH 469) (30585)
33.0 wt% Poly(vinyl chloride) high molecular weight (81392)
Outras notas
Ion selective polymer membrane for assaying sodium in undiluted serum or urine with ISE
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
P Anker et al.
Clinical chemistry, 29(8), 1508-1512 (1983-08-01)
We present an improved Na+-selective liquid membrane electrode for measurement of Na+ concentrations in both undiluted serum and urine. The values for urinary Na+ obtained with the ion-selective electrode agree well with those obtained with the flame photometer. The correlation