72549
Nitrate ionophore - cocktail A
Selectophore™
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Selectophore™
Formulário
liquid
composição
Methyltriphenylphosphonium bromide, 0.25 wt. % (130079)
Nitrocellulose, moistened with 2-propanol (35%), 1.93 wt. %
2-Nitrophenyl octyl ether, 16.25 wt. % (73732)
Poly(vinyl chloride), 5.75 wt. % (81392)
Tetrahydrofuran, 74.32 wt. % (87369)
Tridodecylmethylammonium nitrate, 1.50 wt. % (91664)
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)