38180
Diisobutylene
technical, ≥90% (3 parts 2,4,4-trimethyl-1-pentene + 1 part 2,4,4-trimethyl-2-pentene, GC)
Sinônimo(s):
2,4,4-Trimethyl-1-pentene + 2,4,4-Trimethyl-2-pentene
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (3 parts 2,4,4-trimethyl-1-pentene + 1 part 2,4,4-trimethyl-2-pentene, GC)
índice de refração
n20/D 1.411
p.e.
101-103 °C (lit.)
densidade
0.716 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H16/c1-7(2)6-8(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
chave InChI
FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To compose alternalte diesel fuel.
- As fuel in single-cylinder engine; exhaust generated from combustion due to the burning of fuel has been reported to contain high concentrations of olefins.1
- Preparation of mono- and dialkylated diphenylamines.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
21.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?