Documentos Principais
536148
Sigma-Aldrich
4′-Amino-3′,5′-dichloroacetophenone
97%
Sinônimo(s):
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-ethanone, 3,5-Dichloro-4-aminoacetophenone
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H2(Cl)2C(O)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
204.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
162-166 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7Cl2NO/c1-4(12)5-2-6(9)8(11)7(10)3-5/h2-3H,11H2,1H3
chave InChI
JLPKZJDZXIKSCP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)