133221
Bis(5-chloro-2-hydroxyphenyl)methane
95%
Sinônimo(s):
Dichlorophen, Dichlorophene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
powder
pf
168-172 °C (lit.)
solubilidade
95% ethanol: soluble 1g/g
methanol: soluble
petroleum ether: soluble
toluene: very slightly soluble
water: insoluble
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1Cc2cc(Cl)ccc2O
InChI
1S/C13H10Cl2O2/c14-10-1-3-12(16)8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)17/h1-4,6-7,16-17H,5H2
chave InChI
MDNWOSOZYLHTCG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?