Documentos Principais
297690
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4,6-difluoroaniline
97%
Sinônimo(s):
2-Bromo-4,6-difluorobenzenamine
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H2(F)2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
208.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
41-42 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(F)cc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,10H2
chave InChI
WUJKFVGKLTWVSQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Bromo-4,6-difluoroaniline may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)