Documentos Principais
8.06127
Sigma-Aldrich
Morpholine
for synthesis
Sinônimo(s):
Morpholine, Tetrahydro-1,4-oxazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
87.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
203-815-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
11 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
275 °C
potência
1900 mg/kg LD50, oral (Rat)
500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.4-15.2 % (v/v)
pH
11 ( in H2O, undiluted)
Viscosidade cinemática
2.2 cSt(20 °C)
p.e.
129 °C/1013 hPa
pf
-5 °C
temperatura de transição
flash point 32 °C
densidade
1.00 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1CCOCC1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
chave InChI
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.999 - 1.001
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup