Documentos Principais
B28656
Sigma-Aldrich
5-Benzyloxytryptamine hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
5-(phenylmethoxy)indole-3-ethanamine monohydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H18N2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
302.80
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
powder
pf
260-263 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NCCc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
InChI
1S/C17H18N2O.ClH/c18-9-8-14-11-19-17-7-6-15(10-16(14)17)20-12-13-4-2-1-3-5-13;/h1-7,10-11,19H,8-9,12,18H2;1H
chave InChI
IUWVJCIEWSQGHH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for preparation of:
  • Indole alkaloid-based compounds for drug discovery
  • Serotonin 5-HT6 receptor ligands
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Maki Tsumura et al.
PloS one, 8(12), e82233-e82233 (2013-12-21)
Odontoblasts produce dentin during development, throughout life, and in response to pathological conditions by sensing stimulation of exposed dentin. The functional properties and localization patterns of transient receptor potential (TRP) melastatin subfamily member 8 (TRPM8) and ankyrin subfamily member 1