Documentos Principais
588105
Sigma-Aldrich
Heptadecanoyl-L-carnitine hydrochloride
99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H44NO4 · HCl
Peso molecular:
447.07
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
158-159 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[H][C@](CC([O-])=O)(C[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H47NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24(28)29-22(20-23(26)27)21-25(2,3)4;/h22H,5-21H2,1-4H3;1H/t22-;/m0./s1
chave InChI
SYUSIANKHPXISE-FTBISJDPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)