Key Documents
646091
Sigma-Aldrich
Elaidoyl-L-carnitine hydrochloride
98% (CP)
Sinônimo(s):
trans-9-Octadecenoyl-L-carnitine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H48ClNO4
Número CAS:
Peso molecular:
462.11
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C[C@@H](CC(O)=O)OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C25H47NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3/p+1/b13-12+/t23-/m1/s1
chave InChI
IPOLTUVFXFHAHI-MDRMPYQZSA-O
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)