Documentos Principais
929913
Sigma-Aldrich
24R,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
(3R,6R)-2-(Methyl-d3)-6-[(1R,3aS,4E,7aR)-octahydro-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-hydroxy-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]-7a-methyl-1H-inden-1-yl]-2,3-heptane-1,1,1-d3-diol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27D6H38O3
Peso molecular:
422.67
Código UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥97 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
alteração de massa
M+6
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)