925284
(24R)-24,25-Dihydroxyvitamin D3-(23,24,25,26,27-13C5) solution
50 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
concentração
50 μg/mL in ethanol
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@@H](C[13CH2][13C@@H](O)[13C](O)([13CH3])[13CH3])C)([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@@H](O)CC3)\C3=C
chave InChI
FCKJYANJHNLEEP-DQZJSHIDSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)