Documentos Principais
809748
Sigma-Aldrich
(24R)-24,25-Dihydroxyvitamin D3 solution
100 μg/mL in ethanol, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H44O3
Peso molecular:
416.64
Número CE:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (R Isomer)
≥97% (CP)
Formulário
solution
concentração
100 μg/mL in ethanol
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C=C1CC[C@H](O)C/C1=C/C=C2C(CC[C@@H]3[C@@H](CC[C@@H](O)C(O)(C)C)C)[C@]3(C)CCC/2
InChI
1S/C27H44O3/c1-18-8-12-22(28)17-21(18)11-10-20-7-6-16-27(5)23(13-14-24(20)27)19(2)9-15-25(29)26(3,4)30/h10-11,19,22-25,28-30H,1,6-9,12-17H2,2-5H3/b20-10+,21-11-/t19-,22+,23-,24?,25-,27-/m1/s1
chave InChI
FCKJYANJHNLEEP-AOWQBJNISA-N
Descrição geral
(24R)-24,25-Dihydroxyvitamin D3 is a metabolite of vitamin D3. It is known to increase bone volume and mechanical strength.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
14 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
24R, 25-dihydroxyvitamin D3: an essential vitamin D3 metabolite for both normal bone integrity and healing of tibial fracture in chicks
Seo E, et al.
Endocrinology, 138(9), 3864-3872 (1997)
Analysis of C-3 epimerization in (24R)-24, 25-dihydroxyvitamin D3 catalyzed by hydroxysteroid dehydrogenase
Higashi T, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 36(3), 429-436 (2004)