Documentos Principais
729566
Sigma-Aldrich
Sodium oleate-4,6,8,10,12,14,16,18-13C8
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13CH3CH2(13CH2CH2)313CH=CH(13CH2CH2)3CH2CO2Na
Peso molecular:
312.38
Código UNSPSC:
12352001
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
alteração de massa
M+8
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)