SML2470
GYY4137 sodium, dichloromethane-free
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(4-Methoxyphenyl)-4-morpholinyl-phosphinodithioic acid, sodium salt, GYY4137 Na salt, GYY4137 sodium salt, Na-GYY4137, Sodium 4-methoxyphenyl(morpholino)phosphinodithioate, Sodium GYY4137
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[S-]P(C1=CC=C(C=C1)OC)(N2CCOCC2)=S.[Na+]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3