H-107
1,25-Dihydroxyvitamin D3-13C3 (25,26,27-13C3) solution
5 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Deuterated 1
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
5 μg/mL in ethanol
pf
-143.99 °C
aplicação(ões)
clinical testing
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H](C[C@H](O)C/1=C)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@]3([H])[C@H](C)CCC[13C](O)([13CH3])[13CH3])([H])[C@]3(C)CCC\2
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1/i3+1,4+1,26+1
chave InChI
GMRQFYUYWCNGIN-SYUIRNBGSA-N
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)