Documentos Principais
V-026
Supelco
D3-Vitamin D2 (6,19,19-D3) solution
100 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Vitamin D2 (6,19,19-d3) solution, Calciferol (6,19,19-d3) solution, Ercalciol (6,19,19-d3) solution, Ergocalciferol (6,19,19-d3) solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28D3H41O
Peso molecular:
399.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Formulário
liquid
Características
(Snap-N-Shoot®)
(Snap-N-Spike®)
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in ethanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
clinical testing
Formato
single component solution
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1/i4D2,13D
chave InChI
MECHNRXZTMCUDQ-OQGZBSKRSA-N
Descrição geral
An internal standard suitable for quantitation of Vitamin D2 levels in LC-MS/MS methods and testing applications including clinical and diagnostic testing or quality control testing of vitamin supplements, fortified foods or pharmaceutical preparations. Vitamin D2, also called ergocalciferol, is a form of vitamin D sold as a vitamin D supplement under trade names such as Deltalin, Drisdol®, and Calcidol®.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Calcidol is a registered trademark of Patrin Pharma, Inc.
Drisdol is a registered trademark of Sanofi-Aventis
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - (ethanol)
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - (ethanol)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Improvement in LC/MS Analysis of Vitamin D Metabolites in Serum by Leveraging Column Selectivity and Effective Sample Prep