SMB00935
Pyrocatechol Sulfate
≥95% (H-NMR)
Sinônimo(s):
Pyrocatechol Sulfate, (2-Hydroxyphenyl)oxidanesulfonic acid, 2-hydroxyphenyl hydrogen sulfate
Ensaio
≥95% (H-NMR)
Formulário
solid
cor
white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(Oc1c(cccc1)O)O
InChI
1S/C6H6O5S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11-12(8,9)10/h1-4,7H,(H,8,9,10)
chave InChI
MZPWKJZDOCIALD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)