SMB00972
Potassium phenyl sulfate
Sinônimo(s):
Phenyl potassium sulfate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
solubilidade
water: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[S](=O)(=O)([O-])Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O4S.K/c7-11(8,9)10-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
chave InChI
NOUFXYHWAWIDNT-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Microbiome research
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)