NIST2972A
25-Hydroxyvitamin D calibration solutions
NIST® SRM® 2972a
Sinônimo(s):
25-OH Vitamin D Calibration Standards
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 20 x 1.2 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Descrição geral
25-Hydroxyvitamin D3 Calibrant in Ethanol Level 1 [25(OH)D3 in Ethanol Level 1]25-Hydroxyvitamin D3 Calibrant in Ethanol Level 2 [25(OH)D3 in Ethanol Level 2] 25-Hydroxyvitamin D2 Calibrant in Ethanol [25(OH)D2 in Ethanol]3-Epi-25-hydroxyvitamin D3 Calibrant in Ethanol [3-epi-25(OH)D3 in Ethanol]
SRM 2972A_cert
SRM 2972A_SDS
Outras notas
Vitamin D Metabolites: 25-Hydroxyvitamin D3 (Level 1), 25-Hydroxyvitamin D3 (Level 2), 25-Hydroxyvitamin D2, 3-Epi-25-hydroxyvitamin D3.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)