740233
25-Hydroxyvitamin D2 solution
5 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
Sinônimo(s):
25-Hydroxycalciferol solution, 25-Hydroxyergocalciferol solution
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solution
concentração
5 μg/mL in ethanol
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
colorless
aplicação(ões)
detection
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1
chave InChI
KJKIIUAXZGLUND-ICCVIKJNSA-N
Embalagem
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
740233-1ML | 4061838005427 |