739596
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) solution
100 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
25-Hydroxycholecalciferol (6,19,19-d3) solution, Deuterated 25-hydroxyvitamin D3
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
97 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
concentração
100 μg/mL in ethanol
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
colorless
aplicação(ões)
detection
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1/i1D2,12D
chave InChI
JWUBBDSIWDLEOM-CMMPNOGOSA-N
Descrição geral
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated 25-hydroxyvitamin D3 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Aplicação
Embalagem
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?