Documentos Principais
605522
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol-2-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinônimo(s):
D-Glucitol-2-13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC5H14O6
Peso molecular:
183.16
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
atividade óptica
[α]25/D +101°, c = 0.5 in acidified ammonium molybdate
pf
98-100 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)C(O)C(O)[13CH](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/i3+1
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-LBPDFUHNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)