CLS431175
Corning® Easy-Grip round, plastic, storage bottles
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 150 mL, cap (plug seal), case of 24
Sinônimo(s):
storage bottle
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cap (plug seal)
clear polystyrene bottle
cylindrical bottle
orange high-density polyethylene cap (plug seal)
round clear polystyrene
esterilidade
sterile
sterile
Características
cap
graduated
graduations
neck thread wide mouth
embalagem
case of 24
fabricante/nome comercial
Corning 431175
capacidade do frasco
150 mL
diâm. do gargalo da garrafa
~42 mm
diâmetro do gargalo
45 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Corning® Easy-Grip disposable storage bottles are ideal for storing media, buffers, and other aqueous solutions.
- Features easy grip sides for convenient handling.
- Plug seal caps (45 mm) provides an airtight seal and help minimize the risk of contamination.
- Certified non pyrogenic.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS431175-2EA | |
CLS431175-24EA | 4061833887431 |