Documentos Principais
616613
Sigma-Aldrich
2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid-d7
97 atom % D, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Pyroglutamic acid-d7
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5D7NO3
Número CAS:
Peso molecular:
136.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
155-162 °C
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC(=O)C1([2H])N([2H])C(=O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D2,3D/hD2
chave InChI
ODHCTXKNWHHXJC-TWXCJZACSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)