Documentos Principais
706396
Sigma-Aldrich
α-Cyclopentylmandelic acid
97%
Sinônimo(s):
2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H16O3
Número CAS:
Peso molecular:
220.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
146-151 °C
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(O)(C1CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O3/c14-12(15)13(16,11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
chave InChI
WFLUEQCOAQCQLP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)