Documentos Principais
M79506
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-pyrrolidinol
95%
Sinônimo(s):
1-Methyl-3-hydroxypyrrolidine, 1-Methyl-3-pyrrolidinol, 3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, 3-Hydroxy-N-methylpyrrolidine, N-Methyl-3-hydroxypyrrolidine, N-Methyl-3-pyrrolidinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
101.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.464 (lit.)
p.e.
50-52 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCC(O)C1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3
chave InChI
FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)