Documentos Principais
630675
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-13C,d3-benzoic acid
99 atom % 13C, 98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
13CD3OC6H4COOH
Número CAS:
Peso molecular:
156.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Formulário
solid
pf
183-184 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i1+1D3
chave InChI
ZEYHEAKUIGZSGI-KQORAOOSSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)