Documentos Principais
487791
Sigma-Aldrich
Acetic acid-18O2
95 atom % 18O
About This Item
Fórmula linear:
CH3C18O2H
Número CAS:
Peso molecular:
64.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
95 atom % 18O
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.3715 (lit.)
p.e.
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
densidade
1.116 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
CC([18OH])=[18O]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i3+2,4+2
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-NUQCWPJISA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Água-18O 98 atom % 18O
Sigma-Aldrich
603112
Água-18O
Água-18O 10 atom % 18O
Sigma-Aldrich
332089
Água-18O