Documentos Principais
603112
Sigma-Aldrich
Água-18O
98 atom % 18O
About This Item
Fórmula linear:
H218O
Número CAS:
Peso molecular:
20.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
descrição
Normalized with respect to hydrogen
pureza isotópica
98 atom % 18O
p.e.
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3