Documentos Principais
603139
Sigma-Aldrich
Água-18O
70 atom % 18O
About This Item
Fórmula linear:
H218O
Número CAS:
Peso molecular:
20.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
descrição
Normalized with respect to hydrogen
pureza isotópica
70 atom % 18O
peso molecular
19.42 g/mol by atom % calculation
p.e.
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)