608572
Deuterium oxide-18O
99 atom % D, 95 atom % 18O
Sinônimo(s):
Doubly Labeled Water, Heavy water-d2,18O, Unnormalized water-18O
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
95 atom % 18O
99 atom % D
Nível de qualidade
p.e.
101.4 °C (lit.)
pf
3.8 °C (lit.)
densidade
1.216 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H][18O][2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2/hD2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-LAPWFLRPSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
By first labeling molecular oxygen and then body water with 18O in a rat, Lifson measured the 18O abundance in expired CO2 and found the oxygens in CO2 exchanged with the oxygen in water. Indeed, these two oxygen containing species were in rapid isotopic equilibrium due to the actions of what we now know is carbonic anhydrase (Lifson, 1966)