Documentos Principais
491640
Sigma-Aldrich
Acetic acid-17O2
20 atom % 17O
About This Item
Fórmula linear:
CH3C17O2H
Número CAS:
Peso molecular:
62.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
20 atom % 17O
peso molecular
60.46 by atom % calculation (10 atom % 17O)
índice de refração
n20/D 1.3715 (lit.)
p.e.
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
densidade
1.056 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
CC([17OH])=[17O]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i3+1,4+1
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-CQDYUVAPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)