A-206
Acylcarnitines Mix Stable Isotope Labeled solution
6-64 μg/mL (Methanol:1% aqueous formic acid (90:10) (v/v)), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composição
Acetyl-L-carnitine (N-methyl-D3) inner salt, 64 μg/mL
Butyryl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 6 μg/mL
L-Carnitine (trimethyl-D9) inner salt, 64 μg/mL
Decanoyl-L-Carnitine-(N-methyl-D3), 6 μg/mL
Glutaryl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3) Lithium Salt, 15 μg/mL
Hexanoyl-L-Carnitine-(N-methyl-D3), 6 μg/mL
Isovaleryl-DL-Carnitine-(N,N,N-trimethyl-d9), 6 μg/mL
Lauroyl-L-Carnitine-(N,N,N-Trimethyl-D9), 6 μg/mL
Myristoyl-L-Carnitine-(N,N,N-trimethyl-D9), 6 μg/mL
Octanoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 6 μg/mL
Palmitoyl-L-Carnitine (N-Methyl-D3), 20 μg/mL
Propionyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 10 μg/mL
Stearoyl-L-Carnitine-(N-methyl-D3), 12 μg/mL
embalagem
ampule of 0.5 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
6-64 μg/mL (Methanol:1% aqueous formic acid (90:10) (v/v))
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)