A-181
Glutaryl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3) lithium salt solution
100 μg/mL (90:10 Methanol: 1% aqueous formic acid), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL (90:10 Methanol: 1% aqueous formic acid)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(CCCC([O-])=O)=O)CC([O-])=O.[Li+]
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)