Documentos Principais
A-147
Supelco
Acylcarnitines IS Mix 2 (C4,iC5,C6,C8,C10,C12,C14,C18) solution
100-200 μg/mL (90:10 Methanol: 1% aqueous formic acid), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Acylcarnitine Internal Standard Mix
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19C9H28NO4
Peso molecular:
442.53
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composição
Butyryl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 100 μg/mL
Decanoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 100 μg/mL
Hexanoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 100 μg/mL
Isovaleryl-DL-Carnitine-(N,N,N-trimethyl-D9), 100 μg/mL
Lauroyl-L-Carnitine-(N,N,N-Trimethyl-D9), 100 μg/mL
Myristoyl-L-Carnitine-(N,N,N-Trimethyl-D9), 100 μg/mL
Octanoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 100 μg/mL
Stearoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 200 μg/mL
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100-200 μg/mL (90:10 Methanol: 1% aqueous formic acid)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)