Documentos Principais
A-145
Supelco
Acylcarnitines Mix 3 (C8:1,C10:1,C12:1,C14:1,C14:2,C16:1,C18:1,C18:2) solution
100-200 μg/mL (Methanol:1% aqueous formic acid (90:10) (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composição
trans-2-decenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
trans-2-dodecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
trans-2-hexadecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
cis,cis-9,12-octadecadienoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
trans-2-octenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
oleoyl-L-carnitine, 200 μg/mL
cis,cis-5,8-tetradecandienoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
trans-2-tetradecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100-200 μg/mL (Methanol:1% aqueous formic acid (90:10) (v/v))
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)