Documentos Principais
870867P
Avanti
C14:1 L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Tetradec-2E-enoyl L-carnitine (HCl salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H40ClNO4
Número CAS:
Peso molecular:
406.00
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 x 5 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Cancer Research
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870867P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)