Documentos
860736E
Avanti
C24:1 mono-sulfo galactosyl(β) ceramide-d7 (d18:1/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
3-O-sulfo-D-galactosyl-ß1-1’-N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine-d7 (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H87D7N2O11S
Peso molecular:
914.37
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
forma
ethanol solution
embalagem
package of 1 × 100 μg (860736E-100UG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C (−15°C to −25°C)
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860736E-100UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C