39588
Tigloyl-L-carnitine
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-butenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt, C5:1-Carnitine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
≥94.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -18±2.0°, c = 0.1 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)