91298
3-Hydroxyisovaleryl-L-carnitine
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-2-(3-hydroxy-3-methyl-1-oxobutoxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -17.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤15% water (calc. on elemental analysis)
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(C)(O)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C12H23NO5/c1-9(2)6-11(16)18-12(17,7-10(14)15)8-13(3,4)5/h9,17H,6-8H2,1-5H3
chave InChI
DHRNMNHPSWBJEN-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?