Key Documents
52096
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyhexadecanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxohexadecyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H45NO5
Número CAS:
Peso molecular:
415.61
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Ensaio
≥95.0% (TLC)
atividade óptica
[α]/D -20.5±3.5°, c = 0.1 in methanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)